Kluczowe dokumenty
TBN70
Total Base Number Standard
ASTM D2896 (70.24 mg KOH/g), pkg of 1 × 50 g
Synonim(y):
TBN-Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D2896
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 1 × 50 g
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
petroleum
Format
mixture
Opis ogólny
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest nominalna. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich standardów całkowitej liczby zasadowej Paragon można znaleźć na stronie internetowej Paragon Scientific.
Zastosowanie
Niniejszy CRM jest przeznaczony do kalibracji i walidacji przyrządów analitycznych stosowanych do pomiaru liczby zasadowej metodą miareczkowania potencjometrycznego.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowane i zweryfikowane w podwójnie akredytowanym laboratorium ISO 17025 i ISO 17034, zgodnie z UKAS.
  • W pełni identyfikowalne z uznanymi normami krajowymi i jednostkami miary uznanymi przez National Institute Standards and Technology (NIST) i inne uznane krajowe laboratoria normalizacyjne.
  • Certyfikowany zgodnie z ASTM D2896 i innymi równoważnymi procedurami IP 276, ISO 3771 i BS 2000 część 276.
  • Zazwyczaj stosowany w analizie zużytych olejów i smarów, ale nie tylko
  • Dostępne w opakowaniach pojedynczych po 50 g lub w opakowaniach potrójnych tej samej wielkości
  • Dostarczane w szklanych opakowaniach z zabezpieczeniem przed manipulacją w celu zapewnienia integralności próbki
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA) zawierającym informacje o dacie ważności dla skutecznego audytu
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)