Kluczowe dokumenty
T2100000
Trimethadione
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione, Trimethadione
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
trimethadione
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
Klucz InChI
IRYJRGCIQBGHIV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)