Kluczowe dokumenty
T1410900
Tiaprofenic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Tiaprofenic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.31
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tiaprofenic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(ccc1C(=O)c2ccccc2)C(C)C(=O)O
InChI
1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
GUHPRPJDBZHYCJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Kwas tiaprofenowy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B E Gencosmanoglu et al.
Research in experimental medicine. Zeitschrift fur die gesamte experimentelle Medizin einschliesslich experimenteller Chirurgie, 200(3), 215-226 (2001-06-28)
We evaluate the chondrotoxic effects of some nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) on articular cartilage in an experimental model of osteoarthritis (OA). Each of 40 Sprague-Dawley rats weighing 0.250 kg and 12 weeks old received weekly injections of sodium iodoacetate (1
[Cross-reaction potentials of ketoprofen].
Rudolf Szebeni
Orvosi hetilap, 143(19), 1043-1043 (2002-06-18)
H Uzun et al.
Acta orthopaedica Scandinavica, 72(5), 499-502 (2001-12-01)
39 patients with active knee osteoarthrosis, chosen according to ACR criteria, were assigned to receive flurbiprofen (n 12, 2 x 100 mg), tiaprofenic acid (n 14, 2 x 300 mg) and placebo (n 13) in a 3-week, placebo-controlled study. All
Y Ozsoy et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 59(7), 563-566 (2004-07-03)
The aim of the present study was to investigate the in vitro release properties of tiaprofenic acid (TA) from different topical vehicles. Carbopol 940 gel, chitosan gel, two types of emulsion-based ointment formulations (o/w and w/o) and hydrophilic petrolatum USP
U Tursen et al.
The Journal of dermatological treatment, 13(4), 205-206 (2002-12-01)
Tiaprofenic acid is a propionic acid derivative with analgesic, anti-inflammatory and antipyretic properties. Fixed drug eruption is a common cutaneous reaction by various drugs. Fixed drug eruption induced by tiaprofenic acid has not been reported previously. Described in this paper