Kluczowe dokumenty
T0781
3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione
analytical standard
Synonim(y):
Trimethadione
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
ciąg SMILES
CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
Klucz InChI
IRYJRGCIQBGHIV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)