Kluczowe dokumenty
SYNPLE-A011
Sigma-Aldrich
Odczynnik-kartridż Tworzenie amidów
Synple
Synonim(y):
Synple 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.22
ciąg SMILES
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
Klucz InChI
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Opis ogólny
Kaseta z odczynnikami do tworzenia amidów to kaseta z odczynnikami do automatycznego syntezatora Synple 2 Automated Synthesizer, która umożliwia sprzęganie amidowe kwasów karboksylowych i amin. Kaseta zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do sprzęgania i oczyszczania amidów.
Skala: do 0,5 mmol
Kompatybilne substraty: kwasy karboksylowe, pierwszorzędowe i drugorzędowe aminy alkilowe
Zawartość kasety:
  • Supported carbodiimide i Oxyma Pure (odczynniki sprzęgające)
  • SCX2 (do oczyszczania)
  • Węglan nośnika (pochłaniacz kwasów)
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezySynple.
Cechy i zalety platformy Synple
  • Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
  • Łatwość obsługi - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
  • Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
  • Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
  • Niewielkie rozmiary
  • System Plug & Play - prosta instalacja
  • Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
  • Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
  • Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikamiChip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
  • Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Informacje prawne
Produkt Synple Chem AG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)