Merck
SMB01365
Sigma-Aldrich
3-Fucosyllactose
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
3-O-α-L-fukopiranozylolaktoza, 3-O-α-L-fukopiranozylolaktoza
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.44
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.51
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](OC([C@@H]([C@H]2O[C@@H]3O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]3O)O)O)C)O)O)CO
InChI
1S/C18H32O15/c1-4-7(21)9(23)11(25)17(29-4)33-15-13(27)16(28)30-6(3-20)14(15)32-18-12(26)10(24)8(22)5(2-19)31-18/h4-28H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10-,11-,12+,13+,14+,15+,16?,17-,18-/m0/s1
Klucz InChI
WJPIUUDKRHCAEL-YVEAQFMBSA-N
Opis ogólny
Ludzkie mleko i siara zawierają około 200 różnych HMO (oligosacharydów mleka ludzkiego). Składają się one z kombinacji glukozy, N-acetyloglukozaminy, galaktozy (Gal), fukozy (Fuc) i kwasu N-acetyloneuraminowego (kwasu sialowego), z jednostką laktozy na końcu redukującym. HMO są bardzo interesujące w produkcji preparatów dla niemowląt i jako potencjalne leki na choroby dorosłych. 3-fukozylolaktoza jest neutralnym HMO. Podobnie jak inne HMO, 3-fukozylolaktoza nie jest trawiona przez ludzi i działa jako prebiotyk, który ułatwia rozwój zdrowych bakterii w jelitach.
Zastosowanie
Badania metabolomiczne
Badania mikrobiomu
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eva M Moya-Gonzálvez et al.
Scientific reports, 11(1), 23328-23328 (2021-12-04)
Much evidence suggests a role for human milk oligosaccharides (HMOs) in establishing the infant microbiota in the large intestine, but the response of particular bacteria to individual HMOs is not well known. Here twelve bacterial strains belonging to the genera