Kluczowe dokumenty
SMB01334
Daidzein glucuronide potassium salt
Synonim(y):
Sól potasowa 7-O-glukuronidu daidzyny, Sól potasowa 7-glukuronidu daidzeiny, Sól potasowa 7-O-glukuronidu daidzeiny, Sól potasowa 7-O-β-D-glukuronidu daidzeiny
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
mp
219—220 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)