Kluczowe dokumenty
SMB01317
Sigma-Aldrich
Sinapine thiocyanate
research grade
Synonim(y):
Bezwodny tiocyjanian sinapiny, Sulfonian cyjanku sinapiny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.45
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
warunki przechowywania
(keep sealed and from light)
metody
HPLC: suitable
kolor
light yellow
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
SC#N.[N+](CCOC(=O)C=Cc1c(cc(c(c1)OC)[O-])OC)(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO5.CHNS/c1-17(2,3)8-9-22-16(19)7-6-12-10-15(21-5)13(18)11-14(12)20-4;2-1-3/h6-7,10-11H,8-9H2,1-5H3;3H
Klucz InChI
NPOZDPAVPFLLCN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tiocyjanian sinapiny jest solą sinapiny, estru choliny kwasu sinapinowego. Wiadomo, że sinapina jest obecna w niektórych produktach spożywczych, takich jak kalafior, i była badana jako dietetyczny prekursor TMAO (N-tlenku trimetyloaminy) w paszy rzepakowej dla świń.
Zastosowanie
Badania nad metabolomiką, badania nad mikrobiomem
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)