Merck
SMB00974
Sigma-Aldrich
Albendazole sulfone
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
[5-(Propane-1-sulfonyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester, Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.33
Beilstein:
8394880
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51451806
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Klucz InChI
CLSJYOLYMZNKJB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Albendazole sulfone is a major inactive metabolite of anti-parasitic agent albendazole.
Zastosowanie
Metabolomics research
Inne uwagi
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jessica D Schulz et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 63(4) (2019-02-13)
Albendazole is an effective anthelmintic intensively used for decades. However, profound pharmacokinetic (PK) characterization is missing in children, the population mostly affected by helminth infections. Blood microsampling would facilitate PK studies in pediatric populations but has not been applied to