SMB00940
3-Hydroxyhippuric acid
≥95% (NMR)
Synonim(y):
3-Hydroxyhippuric acid, (3-Hydroxybenzamido)acetic acid, (3-Hydroxybenzoylamino)acetic acid, 3-Hydroxybenzoylglycine, N-(3-Hydroxybenzoyl)glycine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (NMR)
Postać
solid
kolor
white to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
InChI
1S/C9H9NO4/c11-7-3-1-2-6(4-7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Klucz InChI
XDOFWFNMYJRHEW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)