Merck
S2180000
Sulindac
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[p-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17FO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sulindac
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(CC(O)=O)c2cc(F)ccc2\C1=C/c3ccc(cc3)S(C)=O
InChI
1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
Klucz InChI
MLKXDPUZXIRXEP-MFOYZWKCSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Sulindac EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Nonsteroidal anti-inflammatory; preferential inhibitor of COX-1.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W R Waddell et al.
Journal of surgical oncology, 58(4), 252-256 (1995-04-01)
A putative explanation of the effect of sulindac on adenomatous colon and duodenal polyps from clinical observations and related in vitro experiments is presented. In cells with mutant APC genes, persistent high prostaglandin content of polyps leads to desensitization, downregulation
D E Duggan
Drug metabolism reviews, 12(2), 325-337 (1981-01-01)
Sulindac is a prodrug which, following absorption, rapidly attains a metabolic equilibrium with its active pharmacophore, the sulfide metabolite. At the level of the whole body, the reversible interconversion sulindac in equilibrium sulfide, and the differing distributional and excretory properties
R Andrew Moore et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (4)(4), CD007540-CD007540 (2009-10-13)
Sulindac is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) licensed for use in rheumatic disease and other musculoskeletal disorders in the UK, and widely available in other countries worldwide. This review sought to evaluate the efficacy and safety of oral sulindac in
Jigar Pravinchandra Modi et al.
Brain research, 1576, 91-99 (2014-06-27)
The present study analyzed whether administration of sulindac, a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) would prevent, attenuate or repair ischemia induced brain injury and reverse functional impairment in a focal ischemia model of stroke. Male Sprague-Dawley rats (weight 250-300 g) were
F M Giardiello
Cancer metastasis reviews, 13(3-4), 279-283 (1994-12-01)
Sulindac is useful in regression of adenomatous polyps. In addition to orally administered sulindac, rectal preparations also appear to be efficacious [32]. However, further studies are necessary to determine whether regression of adenomas, the precursor of colorectal cancer, will cause