S2155010
Sulfasalazine derivative for resolution
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Hydroxy-5-[[4-[[(6-methylpyridin-2-yl)amino]sulfonyl]phenyl]azo]benzoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sulfasalazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C19H16N4O5S/c1-12-3-2-4-18(20-12)23-29(27,28)15-8-5-13(6-9-15)21-22-14-7-10-17(24)16(11-14)19(25)26/h2-11,24H,1H3,(H,20,23)(H,25,26)/b22-21+
Klucz InChI
BOUXQAITXDAJSF-QURGRASLSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)