S2130
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
mp
105-110 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Klucz InChI
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Efficient transfer hydrogenation of biomass-derived furfural to furfuryl alcohol over mesoporous Zr-containing hybrids: This research uses 5-sulfosalicylic acid as a ligand to enhance catalytic efficiency, demonstrating potential applications in biofuel production (J Yang et al., 2022).
- Synthesis of polyaniline/5-sulfosalicylic acid composite and its electrochemical properties: Investigates the synthesis of a composite material that exhibits promising electrochemical properties, useful for developing advanced electronic materials (RM Bandeira et al., 2020).
- Controllable 5-sulfosalicylic acid assisted solvothermal synthesis of monodispersed superparamagnetic Fe3O4 nanoclusters: Highlights the role of 5-sulfosalicylic acid in controlling the size and dispersion of magnetic nanoparticles, crucial for various technological applications (W Wang et al., 2017).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?