Merck
S1299
Supelco
Sucrose assay reagent
for use with enzymatic assay kit SCA20
About This Item
Kod UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.84
Poziom jakości
klasy chemiczne analitów
sugars (sucrose)
metody
photometry: suitable
Zastosowanie
food and beverages
general analytical
temp. przechowywania
2-8°C
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)