Kluczowe dokumenty
S1148
SBFI-AM
≥80% purity
Synonim(y):
Sodium indicator SBFI-AM, Sodium-binding benzofuran isophthalate-AM
About This Item
Polecane produkty
product name
SBFI-AM,
temp. przechowywania
−20°C
Poziom jakości
ciąg SMILES
COc1cc2cc(oc2cc1N3CCOCCOCCN(CCOCC3)c4cc5oc(cc5cc4OC)-c6ccc(cc6C(=O)OCOC(C)=O)C(=O)OCOC(C)=O)-c7ccc(cc7C(=O)OCOC(C)=O)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C56H58N2O23/c1-33(59)72-29-76-53(63)37-7-9-41(43(21-37)55(65)78-31-74-35(3)61)49-23-39-25-51(67-5)45(27-47(39)80-49)57-11-15-69-16-12-58(14-18-71-20-19-70-17-13-57)46-28-48-40(26-52(46)68-6)24-50(81-48)42-10-8-38(54(64)77-30-73-34(2)60)22-44(42)56(66)79-32-75-36(4)62/h7-10,21-28H,11-20,29-32H2,1-6H3
Klucz InChI
MWUYLQGOGOLRQS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?