Kluczowe dokumenty
S0808060
Sodium stearyl maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Sól sodowa maleinianu stearylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H39NaO4
Masa cząsteczkowa:
390.53
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sodium stearyl maleate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Sodium stearyl maleate EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)