Kluczowe dokumenty
RTC000086
Methyl Ethyl Ketone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Butanone, Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1430101
gęstość pary
2.49 (vs air)
ciśnienie pary
71 mmHg ( 20 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
960 °F
granice wybuchowości
10.1 %
opakowanie
pkg of 20 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)