Key Documents
RP-AO3-1
Recombinant Ana o 3 (Anacardium occidentale allergen 3), Cashew
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.26
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
15 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Pichia pastoris
Formulation: Preservative and carrier-free in 20 mM Tris, 0.15 M NaCl, pH 8.2. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from Pichia pastoris culture by His-Trap chromato-graphy. Purity > 95 % by silver stained SDS-PAGE.
Note:
(1) rAna o 3 has a C-terminal 6xHis-tag
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)