RP-AH2-1
Rekombinowany Ara h 2( alergenArachis hypogaea 2), orzeszki ziemne
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.26
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
17-19 kDa (doublet)
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wyprodukowany i zakwalifikowany przez Indoor Biotechnologies.
Źródło: Pichia pastoris
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 360mM NaCl, pH 7,4. Sterylnie filtrowany
Stężenie: Patrz ulotka produktu
Oczyszczanie: Oczyszczony z kultury Pichia pastoris przez filtrację żelową HPLC. Czystość > 95% przez barwienie srebrem SDS-PAGE
Uwaga:
(1) rAra h 2 ma C-końcowy tag 6xHis.
(2) rAra h 2 pojawia się jako dublet.
(3) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Źródło: Pichia pastoris
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 360mM NaCl, pH 7,4. Sterylnie filtrowany
Stężenie: Patrz ulotka produktu
Oczyszczanie: Oczyszczony z kultury Pichia pastoris przez filtrację żelową HPLC. Czystość > 95% przez barwienie srebrem SDS-PAGE
Uwaga:
(1) rAra h 2 ma C-końcowy tag 6xHis.
(2) rAra h 2 pojawia się jako dublet.
(3) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)