Key Documents
RDD037
Potassium phosphate monobasic
suitable for cell culture, Redi-Dri™, ≥99.0%, free-flowing, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Redi-Dri™
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
jakość
free-flowing
metody
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pKa (25°C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
gęstość
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- phosphate buffers, including PBS buffer used for molecular biology and cell culture-protein extraction buffer for enzymatic assay s
- in the mobile phase for HPLC to measure neurotransmitters from cell extracts
Cechy i korzyści
- Potassium phosphate monobasic is qualified for use in cell culture
- Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing making it easier to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture and quality
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt podobny
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.