Merck
RDD038
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate dibasic
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%, free-flowing, Redi-Dri
Synonim(y):
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
linia produktu
BioReagent
Redi-Dri
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
powder or crystals
jakość
free-flowing
metody
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25°C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
rozpuszczalność
water: soluble 100 mg/mL
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dwuzasadowy fosforan sodu jest składnikiem wielu buforów biologicznych stosowanych w badaniach biochemicznych, biomedycznych i molekularnych. Znany jest również jako wodorofosforan disodu (Na2HPO4), jest solą nieorganiczną, która jest wysoce rozpuszczalna w wodzie. Służy jako wszechstronny środek buforujący w badaniach o pH 8,9-9,2. Jest niezbędny do produkcji kilku buforów fosforanowych, w tym PBS, wykorzystywanych do hodowli komórkowych, immunohistochemii, Western blot, ELISA i innych zastosowań, w których stabilne pH ma kluczowe znaczenie.
Zastosowanie
Dwuzasadowy fosforan sodu może być stosowany jako bufor fosforanowy i sól fizjologiczna buforowana fosforanem (PBS), która jest powszechnie wykorzystywana do hodowli komórkowych, immunohistochemii, western blot i innych zastosowań biochemicznych, w których kluczowe znaczenie ma stabilne pH. Obejmuje to oczyszczanie białek i testy enzymatyczne.
Cechy i korzyści
  • Zakwalifikowany do stosowania w hodowlach komórkowych; odpowiedni do hodowli komórek owadzich
  • Opakowanie7848 kontroluje wilgotność higroskopijnych substancji chemicznych, które często się zbrylają.
  • Bezwodny proszek pozostaje sypki i łatwy w użyciu
  • Bezpieczniejszy w obsłudze i ważeniu do rutynowego stosowania w laboratorium
  • Eliminuje zbrylanie, utrzymując wilgotność, jakość i właściwości produktu
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of Burkholderia cepacia complex bacteria pathogenicity using Caenorhabditis elegans
Tedesco P, et al.
Bio-protocol, 6(20) (2016)
Isolating lipid droplets from multiple species
Ding Y, et al.
Nature Protocols, 8(1), 43-43 (2013)
Sayed-Hadi Mirmalek-Sani et al.
Biomaterials, 34(22), 5488-5495 (2013-04-16)
Emergent technologies of regenerative medicine have the potential to overcome the limitations of organ transplantation by supplying tissues and organs bioengineered in the laboratory. Pancreas bioengineering requires a scaffold that approximates the biochemical, spatial and vascular relationships of the native
Kaisorn L Chaichana et al.
Journal of neuroscience methods, 180(1), 116-125 (2009-05-12)
The discoveries of neural (NSCs) and brain tumor stem cells (BTSCs) in the adult human brain and in brain tumors, respectively, have led to a new era in neuroscience research. These cells represent novel approaches to studying normal phenomena such
C Tony Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(29), 10349-10360 (2014-07-01)
Electrostatic interactions play an important role in enzyme catalysis by guiding ligand binding and facilitating chemical reactions. These electrostatic interactions are modulated by conformational changes occurring over the catalytic cycle. Herein, the changes in active site electrostatic microenvironments are examined
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.