QC1166
Nutrients C/V Sample 1
certified reference material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 20 mL
producent / nazwa handlowa
QCI-042-1
stężenie
100% in H2O
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)