Merck
Q0100000
Quinidine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Quinidine sulfate salt dihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H48N4O4 · H2O4S · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
782.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
quinidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
212-214 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[H][C@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34)C=C.[H][C@]5(CN6CCC5C[C@]6([H])[C@@H](O)c7ccnc8ccc(OC)cc78)C=C
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14?,19-,20+;;;/m11.../s1
Klucz InChI
ZHNFLHYOFXQIOW-WFTMRWCJSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Siarczan chinidyny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Class IA antiarrhythmic; potassium channel blocker.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Motoya Suzuki et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 44(11), 1039-1045 (2014-05-21)
1.  This study was aimed to characterize gastrointestinal absorption of digoxin using wild-type (WT) and multidrug resistance protein 1a [mdr1a; P-glycoprotein (P-gp)] knockout (-/-) rats. 2.  In WT rats, the area under the plasma concentration-time curve (AUC) of oral digoxin
Yuki Ogawa et al.
European journal of pediatrics, 174(4), 509-518 (2014-09-25)
This study aimed to determine the population pharmacokinetics of doxapram in low-birth-weight (LBW) infants. A total of 92 serum concentration measurements that were obtained from 34 Japanese neonates were analyzed using nonlinear mixed-effect modeling (NONMEM). Estimates generated by NONMEM indicated
Maria Addolorata Saracino et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 95, 61-67 (2014-03-19)
A rapid and reliable analytical method has been developed to quantify the melatonergic antidepressant agomelatine in three matrices, and namely saliva, plasma and dried blood spots. The method is based on the use of liquid chromatography with fluorimetric detection exploiting
Mikiko Tsukimoto et al.
Biopharmaceutics & drug disposition, 36(1), 15-33 (2014-09-30)
Aliskiren is a substrate for P-glycoprotein (P-gp) and is metabolized via cytochrome P450 3A4 (CYP3A4). The aim of the present study was to assess whether P-gp influenced the pharmacokinetics of aliskiren and also if drug-drug interactions (DDIs) mediated through P-gp
Laura Kervezee et al.
The AAPS journal, 16(5), 1029-1037 (2014-06-12)
Nearly all bodily processes exhibit circadian rhythmicity. As a consequence, the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of a drug may also vary with time of day. The objective of this study was to investigate diurnal variation in processes that regulate drug
Protokoły
LC/MS/MS Analysis of Drugs in Plasma on Ascentis® Express C18 after Extraction using SPME LC Tips