PHR8982
Hydrocodone Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one, Dihydrothebainone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
N1([C@H]2[C@H]3[C@](CC1)(CC(=O)CC3)c4c(ccc(c4O)OC)C2)C
InChI
1S/C18H23NO3/c1-19-8-7-18-10-12(20)4-5-13(18)14(19)9-11-3-6-15(22-2)17(21)16(11)18/h3,6,13-14,21H,4-5,7-10H2,1-2H3/t13-,14+,18-/m0/s1
Klucz InChI
CDGFTOARGCEWKI-IYOUNJFTSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)