Merck
PHR8915
Supelco
Norscopolamine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(1R ,2R ,4S ,5S ,7s )-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0^2,4]nonan-7-yl (S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.33
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000484
traceable to USP 1473400
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
norscopolamine
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 30 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
N1[C@@H]2[C@@H]3O[C@@H]3[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C16H19NO4/c18-8-11(9-4-2-1-3-5-9)16(19)20-10-6-12-14-15(21-14)13(7-10)17-12/h1-5,10-15,17-18H,6-8H2/t10-,11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
Klucz InChI
MOYZEMOPQDTDHA-LACSLYJWSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)