PHR8857
Dihydrocodeine Bitartrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Dihydrocodeine hydrogen tartrate, 4,5α-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-morphinan-6α-ol (+)-tartrate (1:1)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1200804
opakowanie
pkg of 200 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C18H23NO3.C4H6O6/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3,6,11-13,17,20H,4-5,7-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
ZGSZBVAEVPSPFM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)