Merck
PHR8818
Supelco
Zolpidem tartrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Ambien, Intermezzo, Stilnox
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H42N6O2 · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
764.87
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1724907
rodzina API
zolpidem
opakowanie
pkg of 500MG
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
[n]21c(nc(c2CC(=O)N(C)C)c3ccc(cc3)C)ccc(c1)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C19H21N3O.C4H6O6/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-10,12H,11H2,1-4H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
Klucz InChI
NYVVVBWEVRSKIU-LREBCSMRSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)