Kluczowe dokumenty
PHR3769
Supelco
Clarithromycin Impurity H
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
N-Demethyl-N-formyl-6-O-methylerythromycin, Clarithromycin Related Compound H, 3"-N-Demethyl-3"-N-formylclarithromycin, N-Formyl clarithromycin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H67NO14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
761.94
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 25 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N([C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H](C1)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](C(=O)[C@@H](C[C@]2(OC)C)C)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@](C3)(OC)C)O)C)C)O)(C)C=O
InChI
1S/C38H67NO14/c1-14-26-38(10,46)31(43)21(4)28(41)19(2)16-37(9,48-13)33(53-35-29(42)25(39(11)18-40)15-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(45)51-26)52-27-17-36(8,47-12)32(44)24(7)50-27/h18-27,29-33,35,42-44,46H,14-17H2,1-13H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Klucz InChI
MQUSOKRVLWZDKB-KCBOHYOISA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)