PHR3759
N-Demethylazithromycin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
3′-N-Desmethylazithromycin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1046089
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
N1([C@@H]([C@H]([C@@]([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@](C[C@H](C1)C)(O)C)O[C@@H]3O[C@@H](C[C@@H]([C@H]3O)NC)C)C)O[C@@H]2O[C@H]([C@@H]([C@@](C2)(OC)C)O)C)C)CC)(O)C)O)C)C
InChI
1S/C37H70N2O12/c1-14-26-37(10,45)30(41)23(6)39(12)18-19(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)25(38-11)15-20(3)47-34)21(4)29(22(5)33(43)49-26)50-27-17-36(9,46-13)31(42)24(7)48-27/h19-32,34,38,40-42,44-45H,14-18H2,1-13H3/t19-,20-,21+,22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Klucz InChI
FZYUKBLYECHAGN-HOQMJRDDSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)