Kluczowe dokumenty
PHR3755
Supelco
Isocarboxazid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid 2-benzylhydrazide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
isocarboxazid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 250 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
N(NC(=O)c2n[o]c(c2)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,13H,8H2,1H3,(H,14,16)
Klucz InChI
XKFPYPQQHFEXRZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)