Key Documents
PHR3735
Methapyrilene HCl
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Methapyrilene HCl
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CN(C)CCN(CC1=CC=CS1)C2=NC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
BONORRGKLJBGRV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)