Kluczowe dokumenty
PHR3690
Piperazine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1541601
ciśnienie pary
0.8 mmHg ( 20 °C)
granice wybuchowości
14 %
opakowanie
pkg of 400MG
bp
145-146 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1