PHR3605
Ketorolac Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1356348
rodzina API
ketorolac
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
[n]21c(ccc2C(=O)c3ccccc3)CCC1
InChI
1S/C14H13NO/c16-14(11-5-2-1-3-6-11)13-9-8-12-7-4-10-15(12)13/h1-3,5-6,8-9H,4,7,10H2
Klucz InChI
DHUITNLXEMJSMU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)