Kluczowe dokumenty
Y0002196
Deferasirox
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[3,5-bis(2-Hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
deferasirox
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N2(N\C(=C4\C=CC=CC\4=O)\N\C\2=C3\C=CC=CC\3=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,22-23H,(H,27,28)/b19-15-,20-16+
Klucz InChI
FMSOAWSKCWYLBB-VBGLAJCLSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)