Kluczowe dokumenty
PHR3574
Supelco
Trazodone Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
2-{3-[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22ClN5O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.32
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1673533
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)CCC[n]3nc4[n]([c]3=O)cccc4.Cl
InChI
1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-7-17(8-6-16)23-14-12-22(13-15-23)9-3-11-25-19(26)24-10-2-1-4-18(24)21-25;/h1-2,4-8,10H,3,9,11-15H2;1H
Klucz InChI
YJPDFSADWATFEK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, jeśli są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)