PHR3484
Celekoksyb Związek pokrewny D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(E)-4-{2-[1-(p-Tolyl)ethylidene]hydrazineyl}benzenesulfonamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1098570
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)NNC(=C)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C15H17N3O2S/c1-11-3-5-13(6-4-11)12(2)17-18-14-7-9-15(10-8-14)21(16,19)20/h3-10,17-18H,2H2,1H3,(H2,16,19,20)
Klucz InChI
CEJHSTZWARPOPD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)