PHR3467
Amrinone Related Compound C / Inamrinone Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
1,6-Dihydro-6-oxo(3,4′-bipyridine)-5-carbonitrile
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1034363
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
n1c(c(cc(c1)c2ccncc2)C#N)O
InChI
1S/C11H7N3O/c12-6-9-5-10(7-14-11(9)15)8-1-3-13-4-2-8/h1-5,7H,(H,14,15)
Klucz InChI
SEQOYYYZFNJQSV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3