PHR3345
Ropinirole Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
4-(2-Hydroxyethyl)indolin-2-one, 1,3-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-2H-indol-2-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1605216
rodzina API
ropinirole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H11NO2/c12-5-4-7-2-1-3-9-8(7)6-10(13)11-9/h1-3,12H,4-6H2,(H,11,13)
Klucz InChI
QRTHVOUKWCEPKJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)