PHR3299
Cyclobenzaprine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1154514
opakowanie
pkg of 30 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(CCCC1(c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3)O)(C)C
InChI
1S/C20H23NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-13,22H,7,14-15H2,1-2H3
Klucz InChI
VMLRQKQUOMJJAN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)