Kluczowe dokumenty
PHR3207
Mitotane
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, (2,4′-Dichlorodiphenyl)dichloroethane, o,p′-DDD, Mitotane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1445007
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
ClC(Cl)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H
Klucz InChI
JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3