Kluczowe dokumenty
PHR3170
Amiloxate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Isoamyl 4-methoxycinnamate, 4-Methoxycinnamic acid 3-methylbutyl ester, 4-Methoxycinnamic acid isoamyl ester, Amiloxate, Isopentyl 4-methoxycinnamate, NSC 408332
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1347755
rodzina API
amiloxate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H20O3/c1-12(2)10-11-18-15(16)9-6-13-4-7-14(17-3)8-5-13/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3/b9-6+
Klucz InChI
UBNYRXMKIIGMKK-RMKNXTFCSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)