PHR3165
Ziprasidone Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
3-(Piperazin-1-yl)benzo[d]isothiazole monohydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1724419
rodzina API
ziprasidone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 30 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1nc(c3c1cccc3)N2CCNCC2.Cl
InChI
1S/C11H13N3S.ClH/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Klucz InChI
DOQLJTKEUIJSKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)