Key Documents
PHR3038
Methimazole Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
(Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxy-2-methylaminoethane, 2,2-Dimethoxy-N-methylethylamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1411016
rodzina API
methimazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
tw
140 °C (lit.)
gęstość
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CNCC(OC)OC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)