PHR2957
Orphenadrine Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
N-Ethyl-N,N-dimethyl [2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1479020
rodzina API
orphenadrine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 40 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C20H28NO.ClH/c1-5-21(3,4)14-15-22-16-18-11-7-9-13-20(18)19-12-8-6-10-17(19)2;/h6-13H,5,14-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
LHNAJQVIYDAYMX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)