PHR2759
Memantine Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
3-Amino-5,7-dimethyladamantan-1-ol hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1380568
rodzina API
memantine
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H21NO.ClH/c1-9-3-10(2)5-11(13,4-9)8-12(14,6-9)7-10;/h14H,3-8,13H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
VSLXJPGBEIWMTR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)