PHR2612
Isopropyl valproate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Propan-2-yl 2-propylpentanoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
valproic acid
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-5-7-10(8-6-2)11(12)13-9(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
HRXNGKUCYZHOGZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)