PHR2549
Oxybutynin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Methyl α-cyclohexyl-alpha-hydroxybenzenacetate, α-Cyclohexylmandelic acid methyl ester, Methyl cyclohexylphenylglycolate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1485125
rodzina API
oxybutynin
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C15H20O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13,17H,3,6-7,10-11H2,1H3
Klucz InChI
SPTZOODMHSABLY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)