PHR2466
Glycopyrrolate Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-Methylpyrrolidin-3-yl-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
glycopyrrolate
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
InChI
1S/C18H25NO3/c1-19-12-11-16(13-19)22-17(20)18(21,15-9-5-6-10-15)14-7-3-2-4-8-14/h2-4,7-8,15-16,21H,5-6,9-13H2,1H3
Klucz InChI
OVGMKPGXRHJNKJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)