Merck
PHR2343
Supelco
Altretamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Altretamine, N,N,N′,N′,N′′,N′′-Hexamethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1017105
rodzina API
altretamine
Formularz
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1000 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CN(C)c1nc(nc(n1)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H18N6/c1-13(2)7-10-8(14(3)4)12-9(11-7)15(5)6/h1-6H3
Klucz InChI
UUVWYPNAQBNQJQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Antineoplastic
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5308 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)