Key Documents
PHR2321
Aripiprazole Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine hydrochloride, 1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine, 2,3-DCPP HCl
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001044
traceable to USP 1486015
rodzina API
aripiprazole
Postać
solid
opakowanie
pkg of 100 mg
mp
243-247 °C
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
Klucz InChI
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)